Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Erythropoietin / EPO Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5990-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15939189
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_999299.1
Erythropoietin / EPO Protein
Research Use Only
EPO
Recombinant Protein
Yeast
APPRLICDSR VLERYILEAK EGENATMGCA ESCSFSENIT VPDTKVNFYA WKRMEVQQQA MEVWQGLALL SEAILQGQAL LANSSQPSEA LQLHVDKAVS GLRSLTSLLR ALGAQKEAIP LPDASPSSAT PLRTFAVDTL CKLFRNYSNF LRGKLTLYTG EACRRRDR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
397249
1 mg
Not determined.
Full Length
Pig
His
Tris-based buffer, 50% glycerol