Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Erythropoietin / EPO Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_999299.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 397249 |
Nombre | Erythropoietin / EPO Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15919189
|
enQuireBio™
QP5990-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15959189
|
enQuireBio™
QP5990-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15929189
|
enQuireBio™
QP5990-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15949189
|
enQuireBio™
QP5990-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15969189
|
enQuireBio™
QP5990-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15939189
|
enQuireBio™
QP5990-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_999299.1 | |
Erythropoietin / EPO Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Pig | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
397249 | |
Research Use Only | |
EPO | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
APPRLICDSR VLERYILEAK EGENATMGCA ESCSFSENIT VPDTKVNFYA WKRMEVQQQA MEVWQGLALL SEAILQGQAL LANSSQPSEA LQLHVDKAVS GLRSLTSLLR ALGAQKEAIP LPDASPSSAT PLRTFAVDTL CKLFRNYSNF LRGKLTLYTG EACRRRDR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |