Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig E-Selectin / CD62e / SELE Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) E-Selectin / CD62e / SELE, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_999433.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 397508 |
Nombre | E-Selectin / CD62e / SELE Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16024890
|
enQuireBio™
QP6661-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16044890
|
enQuireBio™
QP6661-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16034890
|
enQuireBio™
QP6661-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16054890
|
enQuireBio™
QP6661-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16064890
|
enQuireBio™
QP6661-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16074890
|
enQuireBio™
QP6661-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_999433.1 | |
E-Selectin / CD62e / SELE Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Pig | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
397508 | |
Research Use Only | |
SELE | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
WSYSASTETM TFDDASAYCQ QRYTHLVAIQ NHAEIEYLNS TFNYSASYYW IGIRKINGTW TWIGTKKALT PEATNWAPGE PNNKQSNEDC VEIYIKRDKD SGKWNDERCS KKKLALCYTA ACTPTSCSGH GECIETINSS TCQCYPGFRG LQCEQVVECD ALENPVNGVV TCPQSLPWNT TCAFECKEGF ELIGPEHLQC TSSGSWDGKK PTCKAVTCDT VGHPQNGDVS CNHSSIGEFA YKSTCHFTCA EGFGLQGPAQ IECTAQGQWT QQAPVCKAVK CPAVSQPKNG LVKFTHSPTG EFTYKSSCAF SCEEGFELRG SAQLACTSQG QWTQEVPSCQ VVQCSSLEVP REINMSCSGE PVFGAVCTFA CPEGWMLNGS VALTCGATGH WSGMLPTCEA PAESKIP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |