Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Regulatory protein RhlR Protein
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa Regulatory protein RhlR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7228-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16067800
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_252167.1
P. aeruginosa Regulatory protein RhlR Protein
Research Use Only
rhlR
Recombinant Protein
E. coli
MRNDGGFLLW WDGLRSEMQP IHDSQGVFAV LEKEVRRLGF DYYAYGVRHT IPFTRPKTEV HGTYPKAWLE RYQMQNYGAV DPAILNGLRS SEMVVWSDSL FDQSRMLWNE ARDWGLCVGA TLPIRAPNNL LSVLSVARDQ QNISSFEREE IRLRLRCMIE LLTQKLTDLE HPMLMSNPVC LSHREREILQ WTADGKSSGE IAIILSISES TVNFHHKNIQ KKFDAPNKTL AAAYAAALGL I
Greater than 84.5% as determined by SDS-PAGE.
878968
50 μg
Not determined.
Full Length
P. aeruginosa
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol