Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Regulatory protein RhlR Protein
Código de producto. p-7153957
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16027800 10 μg 10 microgramos
16067800 50 μg 50 microgramos
16017800 100 μg 100 microgramos
16047800 200 μg 200 microgramos
16057800 500 μg 500 microgramos
16037800 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16027800
Marca: enQuireBio™ QP7228ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa Regulatory protein RhlR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_252167.1
ID de gen (Entrez) 878968
Nombre P. aeruginosa Regulatory protein RhlR Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen rhlR
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada P. aeruginosa
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MRNDGGFLLW WDGLRSEMQP IHDSQGVFAV LEKEVRRLGF DYYAYGVRHT IPFTRPKTEV HGTYPKAWLE RYQMQNYGAV DPAILNGLRS SEMVVWSDSL FDQSRMLWNE ARDWGLCVGA TLPIRAPNNL LSVLSVARDQ QNISSFEREE IRLRLRCMIE LLTQKLTDLE HPMLMSNPVC LSHREREILQ WTADGKSSGE IAIILSISES TVNFHHKNIQ KKFDAPNKTL AAAYAAALGL I
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 84.5% as determined by SDS-PAGE.