Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Lysyl endopeptidase Protein
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) Lysyl endopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_252864.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 880208 |
Nombre | P. aeruginosa Lysyl endopeptidase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16032901
|
enQuireBio™
QP8146-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16052901
|
enQuireBio™
QP8146-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16042901
|
enQuireBio™
QP8146-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16062901
|
enQuireBio™
QP8146-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16072901
|
enQuireBio™
QP8146-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16082901
|
enQuireBio™
QP8146-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_252864.1 | |
P. aeruginosa Lysyl endopeptidase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
P. aeruginosa | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
880208 | |
Research Use Only | |
prpL | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AGYRDGFGAS GSCEVDAVCA TQSGTRAYDN ATAAVAKMVF TSSADGGSYI CTGTLLNNGN SPKRQLFWSA AHCIEDQATA ATLQTIWFYN TTQCYGDAST INQSVTVLTG GANILHRDAK RDTLLLELKR TPPAGVFYQG WSATPIANGS LGHDIHHPRG DAKKYSQGNV SAVGVTYDGH TALTRVDWPS AVVEGGSSGS GLLTVAGDGS YQLRGGLYGG PSYCGAPTSQ RNDYFSDFSG VYSQISRYFA P | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |