Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Lipase A Protein
A cDNA sequence encoding the Lipase A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1060.00€
Especificaciones
Nombre | Lipase A Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | 580 units/mg powder. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15955118
|
enQuireBio™
QP10772-10MG |
10 mg |
137.00€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15965118
|
enQuireBio™
QP10772-1GR |
1 g |
1060.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945118
|
enQuireBio™
QP10772-100MG |
100 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Lipase A Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The protein was lyophilized without additives. |
Research Use Only | |
580 units/mg powder. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |