Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Tyrosine-protein kinase JAK3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Tyrosine-protein kinase JAK3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7690-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16030211
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001177759.1
Tyrosine-protein kinase JAK3 Protein
Research Use Only
Jak3
Recombinant Protein
Yeast
LKYISLLGKG NFGSVELCRY DPLGDNTGPL VAVKQLQHSG PDQQRDFQRE IQILKALHSD FIVKYRGVSY GPGRQSLRLV MEYLPSGCLR DFLQRHRARL HTDRLLLFAW QICKGMEYLG ARRCVHRDLA ARNILVESEA HVKIADFGLA KLLPLGKDYY VVREPGQSPI FWYAPESLSD NIFSRQSDVW SFGVVLYELF TYCDKSCSPS AEFLRMMGPE REGPPLCRLL ELLAEGRRLP PPPTCPTEVQ ELMQLCWAPS PHDRPAFGTL SPQLDALWRG RPG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
16453
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol