Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Tyrosine-protein kinase JAK3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Tyrosine-protein kinase JAK3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001177759.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 16453 |
Nombre | Tyrosine-protein kinase JAK3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16000211
|
enQuireBio™
QP7690-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16040211
|
enQuireBio™
QP7690-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16010211
|
enQuireBio™
QP7690-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16030211
|
enQuireBio™
QP7690-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16050211
|
enQuireBio™
QP7690-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16020211
|
enQuireBio™
QP7690-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001177759.1 | |
Tyrosine-protein kinase JAK3 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
16453 | |
Research Use Only | |
Jak3 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
LKYISLLGKG NFGSVELCRY DPLGDNTGPL VAVKQLQHSG PDQQRDFQRE IQILKALHSD FIVKYRGVSY GPGRQSLRLV MEYLPSGCLR DFLQRHRARL HTDRLLLFAW QICKGMEYLG ARRCVHRDLA ARNILVESEA HVKIADFGLA KLLPLGKDYY VVREPGQSPI FWYAPESLSD NIFSRQSDVW SFGVVLYELF TYCDKSCSPS AEFLRMMGPE REGPPLCRLL ELLAEGRRLP PPPTCPTEVQ ELMQLCWAPS PHDRPAFGTL SPQLDALWRG RPG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |