Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Tyrosine-protein kinase JAK1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Tyrosine-protein kinase JAK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6245-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061890
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Tyrosine-protein kinase JAK1 Protein
Research Use Only
JAK1
Recombinant Protein
E. coli
EEQNPDIVSE KQPTTEVDPT HFEKRFLKRI RDLGEGHFGK VELCRYDPEG DNTGEQVAVK SLKPESGGNH IADLKKEIEI LRNLYHENIV KYKGICMEDG GNGIKLIMEF LPSGSLKEYL PKNKNKINLK QQLKYAIQIC KGMDYLGSRQ YVHRDLAARN VLVESEHQVK IGDFGLTKAI ETDKEYYTVK DDRDSPVFWY APECLIQCKF YIASDVWSFG VTLHELLTYC DSDFSPMALF LKMIGPTHGQ MTVTRLVKTL KEGKRLPCPP NCPDEVYQLM RKCWEFQPSN RTTFQNLIEG FEALL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol