Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Tyrosine-protein kinase JAK1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Tyrosine-protein kinase JAK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre | Tyrosine-protein kinase JAK1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | JAK1 |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16031890
|
enQuireBio™
QP6245-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16051890
|
enQuireBio™
QP6245-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16041890
|
enQuireBio™
QP6245-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16061890
|
enQuireBio™
QP6245-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16071890
|
enQuireBio™
QP6245-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081890
|
enQuireBio™
QP6245-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Tyrosine-protein kinase JAK1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
JAK1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EEQNPDIVSE KQPTTEVDPT HFEKRFLKRI RDLGEGHFGK VELCRYDPEG DNTGEQVAVK SLKPESGGNH IADLKKEIEI LRNLYHENIV KYKGICMEDG GNGIKLIMEF LPSGSLKEYL PKNKNKINLK QQLKYAIQIC KGMDYLGSRQ YVHRDLAARN VLVESEHQVK IGDFGLTKAI ETDKEYYTVK DDRDSPVFWY APECLIQCKF YIASDVWSFG VTLHELLTYC DSDFSPMALF LKMIGPTHGQ MTVTRLVKTL KEGKRLPCPP NCPDEVYQLM RKCWEFQPSN RTTFQNLIEG FEALL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |