Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Tryptase beta-2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Tryptase beta-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6833-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16066150
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Tryptase beta-2 Protein
Research Use Only
TPSB2
Recombinant Protein
E. coli
IVGGHEASES KWPWQVSLRF KLNYWIHFCG GSLIHPQWVL TAAHCVGPHI KSPQLFRVQL REQYLYYGDQ LLSLNRIVVH PHYYTAEGGA DVALLELEVP VNVSTHIHPI SLPPASETFP PGTSCWVTGW GDIDNDEPLP PPYPLKQVKV PIVENSLCDR KYHTGLYTGD DFPIVHDGML CAGNTRRDSC QGDSGGPLVC KVKGTWLQAG VVSWGEGCAQ PNKPGIYTRV TYYLDWIHRY VPEHS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol