Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Tryptase beta-2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Tryptase beta-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre Tryptase beta-2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TPSB2
Longitud de la proteína Full Length
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16056150
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6833-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16076150
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6833-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16066150
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6833-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16086150
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6833-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16096150
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6833-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16006160
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6833-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Tryptase beta-2 Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Research Use Only
TPSB2
Recombinant Protein
E. coli
IVGGHEASES KWPWQVSLRF KLNYWIHFCG GSLIHPQWVL TAAHCVGPHI KSPQLFRVQL REQYLYYGDQ LLSLNRIVVH PHYYTAEGGA DVALLELEVP VNVSTHIHPI SLPPASETFP PGTSCWVTGW GDIDNDEPLP PPYPLKQVKV PIVENSLCDR KYHTGLYTGD DFPIVHDGML CAGNTRRDSC QGDSGGPLVC KVKGTWLQAG VVSWGEGCAQ PNKPGIYTRV TYYLDWIHRY VPEHS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.