missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Transcriptional repressor CTCFL Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Transcriptional repressor CTCFL, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5884-ec-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15998439

  • 3405.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001074856.1
Transcriptional repressor CTCFL Protein
Research Use Only
Ctcfl
Recombinant Protein
E. coli
MAAAEVPVPS GYFTQIKEQK LKPGDLEEEK EEDGVQRVEA QEGVVKEVEA ENSCLLLEAR APVESDRRIL TLQTVHLESQ DVHLQGLGWL SVPHSEELSG TVPEAEGILQ LPSVLWLDPE PQLSLQHCVT VSIPEELYPP EELQRIHFHL LRENVLMAEE NPELTPDLDE STALKKPEED EKDQLPPQGE TDKREERLLL LEMKPKEGKD DEIVLTISHL SLEEQQDPPA ANQTSVPGAK AAKPKRRRQT KGKPQSFQCD TCPFTSSKLS TFNRHIKIHS NERPHLCHLC LKAFRTVTLL RNHVNTHTGT RPHKCRDCDM AFVTSGELVR HRRYKHTYEK PFKCSLCKYA SVEASKMKRH IRSHTGERPF QCCQCAYASR DSYKLKRHMR THSGEKPYEC PTCHVRFTQS GTMKIHIAQK HGENVPKYEC PHCATIIARK SDLRVHLRNL HSQSPEEMKC RYCPAGFHER YALIQHQRTH KNEKKFKCKQ CDYACKQERC LKAHMRMHTG EKPFSCLACN KHFRQKQLLT VHLRKYHDPN FVPNLHLCLK CDKRFSRWSN LQRHRKKCDP EHETLAPNKD RRPVTRTQAS EGEAGHKEGE PQCPGEQALG HQGEAAGSQS PDHGLTCEII FNMMDK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
664799
1 mg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales