Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Transcriptional repressor CTCFL Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Transcriptional repressor CTCFL, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001074856.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 664799 |
Nombre | Transcriptional repressor CTCFL Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15978439
|
enQuireBio™
QP5884-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15998439
|
enQuireBio™
QP5884-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15988439
|
enQuireBio™
QP5884-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908449
|
enQuireBio™
QP5884-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15918449
|
enQuireBio™
QP5884-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15928449
|
enQuireBio™
QP5884-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001074856.1 | |
Transcriptional repressor CTCFL Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
664799 | |
Research Use Only | |
Ctcfl | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAAAEVPVPS GYFTQIKEQK LKPGDLEEEK EEDGVQRVEA QEGVVKEVEA ENSCLLLEAR APVESDRRIL TLQTVHLESQ DVHLQGLGWL SVPHSEELSG TVPEAEGILQ LPSVLWLDPE PQLSLQHCVT VSIPEELYPP EELQRIHFHL LRENVLMAEE NPELTPDLDE STALKKPEED EKDQLPPQGE TDKREERLLL LEMKPKEGKD DEIVLTISHL SLEEQQDPPA ANQTSVPGAK AAKPKRRRQT KGKPQSFQCD TCPFTSSKLS TFNRHIKIHS NERPHLCHLC LKAFRTVTLL RNHVNTHTGT RPHKCRDCDM AFVTSGELVR HRRYKHTYEK PFKCSLCKYA SVEASKMKRH IRSHTGERPF QCCQCAYASR DSYKLKRHMR THSGEKPYEC PTCHVRFTQS GTMKIHIAQK HGENVPKYEC PHCATIIARK SDLRVHLRNL HSQSPEEMKC RYCPAGFHER YALIQHQRTH KNEKKFKCKQ CDYACKQERC LKAHMRMHTG EKPFSCLACN KHFRQKQLLT VHLRKYHDPN FVPNLHLCLK CDKRFSRWSN LQRHRKKCDP EHETLAPNKD RRPVTRTQAS EGEAGHKEGE PQCPGEQALG HQGEAAGSQS PDHGLTCEII FNMMDK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |