Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Transcriptional repressor CTCFL Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Transcriptional repressor CTCFL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5884-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15988439
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001074856.1
Transcriptional repressor CTCFL Protein
Research Use Only
Ctcfl
Recombinant Protein
E. coli
MAAAEVPVPS GYFTQIKEQK LKPGDLEEEK EEDGVQRVEA QEGVVKEVEA ENSCLLLEAR APVESDRRIL TLQTVHLESQ DVHLQGLGWL SVPHSEELSG TVPEAEGILQ LPSVLWLDPE PQLSLQHCVT VSIPEELYPP EELQRIHFHL LRENVLMAEE NPELTPDLDE STALKKPEED EKDQLPPQGE TDKREERLLL LEMKPKEGKD DEIVLTISHL SLEEQQDPPA ANQTSVPGAK AAKPKRRRQT KGKPQSFQCD TCPFTSSKLS TFNRHIKIHS NERPHLCHLC LKAFRTVTLL RNHVNTHTGT RPHKCRDCDM AFVTSGELVR HRRYKHTYEK PFKCSLCKYA SVEASKMKRH IRSHTGERPF QCCQCAYASR DSYKLKRHMR THSGEKPYEC PTCHVRFTQS GTMKIHIAQK HGENVPKYEC PHCATIIARK SDLRVHLRNL HSQSPEEMKC RYCPAGFHER YALIQHQRTH KNEKKFKCKQ CDYACKQERC LKAHMRMHTG EKPFSCLACN KHFRQKQLLT VHLRKYHDPN FVPNLHLCLK CDKRFSRWSN LQRHRKKCDP EHETLAPNKD RRPVTRTQAS EGEAGHKEGE PQCPGEQALG HQGEAAGSQS PDHGLTCEII FNMMDK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
664799
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol