Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thrombospondin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Thrombospondin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_035711.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 21826 |
Nombre | Thrombospondin-2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16035840
|
enQuireBio™
QP6786-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16055840
|
enQuireBio™
QP6786-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16045840
|
enQuireBio™
QP6786-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16065840
|
enQuireBio™
QP6786-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16075840
|
enQuireBio™
QP6786-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16085840
|
enQuireBio™
QP6786-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_035711.2 | |
Thrombospondin-2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
21826 | |
Research Use Only | |
Thbs2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GDHVKDTSFD LFSISNINRK TIGAKQFRGP DPGVPAYRFV RFDYIPPVNT DDLNRIVKLA RRKEGFFLTA QLKQDRKSRG TLLVLEGPGT SQRQFEIVSN GPGDTLDLNY WVEGNQHTNF LEDVGLADSQ WKNVTVQVAS DTYSLYVGCD LIDSVTLEEP FYEQLEVDRS RMYVAKGASR ESHFRGLLQN VHLVFADSVE DILSKKGCQH SQGA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |