missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thrombopoietin / THPO Protein
A DNA sequence encoding the Mouse Thrombopoietin / THPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 2830.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001166976.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 21832 |
Nombre | Thrombopoietin / THPO Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933968
|
enQuireBio™
QP10468-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913968
|
enQuireBio™
QP10468-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903968
|
enQuireBio™
QP10468-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923968
|
enQuireBio™
QP10468-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001166976.1 | |
Thrombopoietin / THPO Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SPVAPACDPR LLNKLLRDSH LLHSRLSQCP DVDPLSIPVL LPAVDFSLGE WKTQTEQSKA QDILGAVSLL LEGVMAARGQ LEPSCLSSLL GQLSGQVRLL LGALQGLLGT QLPLQGRTTA HKDPNALFLS LQQLLRGKVR FLLLVEGPTL CVRRTLPTTA VPSSTSQLLT LNKF | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
21832 | |
Research Use Only | |
THPO | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human MO7e cells is less than 1.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 106 IU/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, with 5% Trehalose, lyophilized |