Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SOD1 / Superoxide Dismutase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) SOD1 / Superoxide Dismutase, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_035564.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 20655 |
Nombre | SOD1 / Superoxide Dismutase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16035330
|
enQuireBio™
QP6715-YE-100UG |
100 μg |
765.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16055330
|
enQuireBio™
QP6715-YE-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16045330
|
enQuireBio™
QP6715-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16065330
|
enQuireBio™
QP6715-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16075330
|
enQuireBio™
QP6715-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16085330
|
enQuireBio™
QP6715-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_035564.1 | |
SOD1 / Superoxide Dismutase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
20655 | |
Research Use Only | |
sod1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AMKAVCVLKG DGPVQGTIHF EQKASGEPVV LSGQITGLTE GQHGFHVHQY GDNTQGCTSA GPHFNPHSKK HGGPADEERH VGDLGNVTAG KDGVANVSIE DRVISLSGEH SIIGRTMVVH EKQDDLGKGG NEESTKTGNA GSRLACGVIG IAQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |