Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SOD1 / Superoxide Dismutase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) SOD1 / Superoxide Dismutase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6715-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16085330
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_035564.1
SOD1 / Superoxide Dismutase Protein
Research Use Only
sod1
Recombinant Protein
Yeast
AMKAVCVLKG DGPVQGTIHF EQKASGEPVV LSGQITGLTE GQHGFHVHQY GDNTQGCTSA GPHFNPHSKK HGGPADEERH VGDLGNVTAG KDGVANVSIE DRVISLSGEH SIIGRTMVVH EKQDDLGKGG NEESTKTGNA GSRLACGVIG IAQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20655
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol