missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Small proline-rich protein 2A Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Small proline-rich protein 2A, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6723-ec-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16055390

  • 3405.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001158259.1
Small proline-rich protein 2A Protein
Research Use Only
Sprr2a
Recombinant Protein
E. coli
MSYYQQQCNQ PCRPPPVCPP PKCPEPCPPQ VWPGPCRPVM CFEPCLPSVW PGPCRPVVCY EQCPPQPWQS TCPPVQFPPC QQK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100042514
1 mg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales