Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Small proline-rich protein 2A Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Small proline-rich protein 2A, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001158259.1
ID de gen (Entrez) 100042514
Nombre Small proline-rich protein 2A Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16035390
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6723-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16055390
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6723-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16045390
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6723-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16065390
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6723-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16075390
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6723-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16085390
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6723-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001158259.1
Small proline-rich protein 2A Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
100042514
Research Use Only
Sprr2a
Recombinant Protein
E. coli
MSYYQQQCNQ PCRPPPVCPP PKCPEPCPPQ VWPGPCRPVM CFEPCLPSVW PGPCRPVVCY EQCPPQPWQS TCPPVQFPPC QQK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.