Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SET domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) SET domain-containing protein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
730.00€ - 2045.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_663457.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 224440 |
Nombre | SET domain-containing protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932808
|
enQuireBio™
QP10045-BA-20UG |
20 μg |
730.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922808
|
enQuireBio™
QP10045-BA-100UG |
100 μg |
2045.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15942808
|
enQuireBio™
QP10045-BA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_663457.2 | |
SET domain-containing protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
224440 | |
Research Use Only | |
Setd4 | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MQRRRGRTER ARKRRRRSSG SRAVNESYRS EFIELRKWLK ERKFEDTDLV PASFPGTGRG LMSKASLQEG QVMISLPESC LLTTDTVIRS SLGPYIKKWK PPVSPLLALC TFLVSEKHAG CRSLWKSYLD ILPKSYTCPV CLEPEVVDLL PSPLKAKAEE QRARVQDLFT SARGFFSTLQ PLFAEPVDSV FSYRAFLWAW CTVNTRAVYL RSRRQECLSA EPDTCALAPF LDLLNHSPHV QVKAAFNEKT RCYEIRTASR CRKHQEVFIC YGPHDNQRLL LEYGFVSVRN PHACVPVSAD MLVKFLPAAD KQLHRKITIL KDHGFTGNLT FGWDGPSWRL LTALKLLCLE AERFTSWKKV LLGEVISDTN EKTSLGVAQK ICSDVIEETH AVLRKVSDMK EGTVSLRNQL SLVEALRMEE LRILQASAEI LSGLLAPFS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |