Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serine protease inhibitor Kazal-type 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serine protease inhibitor Kazal-type 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7376-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16098550
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_033284.1
Serine protease inhibitor Kazal-type 1 Protein
Research Use Only
Spink3
Recombinant Protein
Yeast
AKVTGKEASC HDAVAGCPRI YDPVCGTDGI TYANECVLCF ENRKRIEPVL IRKGGPC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
20730
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol