Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serine protease inhibitor Kazal-type 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serine protease inhibitor Kazal-type 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_033284.1
ID de gen (Entrez) 20730
Nombre Serine protease inhibitor Kazal-type 1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16048550
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7376-YE-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16088550
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7376-YE-500UG
500 μg
2195.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16058550
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7376-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16078550
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7376-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16098550
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7376-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16068550
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7376-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_033284.1
Serine protease inhibitor Kazal-type 1 Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
20730
Research Use Only
Spink3
Recombinant Protein
Yeast
AKVTGKEASC HDAVAGCPRI YDPVCGTDGI TYANECVLCF ENRKRIEPVL IRKGGPC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.