Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Selenoprotein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Selenoprotein T, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7250-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16087850
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001035486.2
Selenoprotein 1
Research Use Only
Selt
Recombinant Protein
E. coli
SANLGGVPSK RLKMQYATGP LLKFQICVSU GYRRVFEEYM RVISQRYPDI RIEGENYLPQ PIYRHIASFL SVFKLVLIGL IIVGKDPFAF FGMQAPSIWQ WGQENKVYAC MMVFFLSNMI ENQCMSTGAF EITLNDVPVW SKLESGHLPS MQQLVQILDN EMKLNVHMDS IPHHRS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
69227
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol