Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Selenoprotein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Selenoprotein T, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001035486.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 69227 |
Nombre | Selenoprotein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16057850
|
enQuireBio™
QP7250-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16077850
|
enQuireBio™
QP7250-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067850
|
enQuireBio™
QP7250-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087850
|
enQuireBio™
QP7250-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16097850
|
enQuireBio™
QP7250-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16007860
|
enQuireBio™
QP7250-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001035486.2 | |
Selenoprotein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
69227 | |
Research Use Only | |
Selt | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SANLGGVPSK RLKMQYATGP LLKFQICVSU GYRRVFEEYM RVISQRYPDI RIEGENYLPQ PIYRHIASFL SVFKLVLIGL IIVGKDPFAF FGMQAPSIWQ WGQENKVYAC MMVFFLSNMI ENQCMSTGAF EITLNDVPVW SKLESGHLPS MQQLVQILDN EMKLNVHMDS IPHHRS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |