Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Retnla Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5432-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15926119
  • 2600.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_065255.2
Retnla Protein
Research Use Only
Retnla
Mouse
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5
57262
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MDETIEIIVE NKVKELLANP ANYPSTVTKT LSCTSVKTMN RWASCPAGMT ATGCACGFAC GSWEIQSGDT CNCLCLLVDW TTARCCQLS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.