Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Retnla Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_065255.2
ID de gen (Entrez) 57262
Nombre Retnla Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15936119
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5432-5UG
5 μg
112.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15916119
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5432-25UG
25 μg
263.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15996109
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5432-100UG
100 μg
655.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15926119
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5432-500UG
500 μg
2600.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15906119
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5432-1MG
1 mg
4240.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_065255.2
Retnla Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MDETIEIIVE NKVKELLANP ANYPSTVTKT LSCTSVKTMN RWASCPAGMT ATGCACGFAC GSWEIQSGDT CNCLCLLVDW TTARCCQLS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
57262
Research Use Only
Retnla
Mouse
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5