Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Pyridoxal phosphate phosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Pyridoxal phosphate phosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6482-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16093620
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_064667.2
Pyridoxal phosphate phosphatase Protein
Research Use Only
Pdxp
Recombinant Protein
E. coli
MARCERLRGA ALRDVLGQAQ GVLFDCDGVL WNGERIVPGA PELLQRLARA GKNTLFVSNN SRRARPELAL RFARLGFAGL RAEQLFSSAL CAARLLRQRL SGPPDASGAV FVLGGEGLRA ELRAAGLRLA GDPGEDPRVR AVLVGYDEQF SFSRLTEACA HLRDPDCLLV ATDRDPWHPL SDGSRTPGTG SLAAAVETAS GRQALVVGKP SPYMFQCITE DFSVDPARTL MVGDRLETDI LFGHRCGMTT VLTLTGVSSL EEAQAYLTAG QRDLVPHYYV ESIADLMEGL ED
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
57028
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol