Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Pyridoxal phosphate phosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Pyridoxal phosphate phosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_064667.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 57028 |
Nombre | Pyridoxal phosphate phosphatase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16063620
|
enQuireBio™
QP6482-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16083620
|
enQuireBio™
QP6482-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16073620
|
enQuireBio™
QP6482-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16093620
|
enQuireBio™
QP6482-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16003630
|
enQuireBio™
QP6482-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16013630
|
enQuireBio™
QP6482-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_064667.2 | |
Pyridoxal phosphate phosphatase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
57028 | |
Research Use Only | |
Pdxp | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MARCERLRGA ALRDVLGQAQ GVLFDCDGVL WNGERIVPGA PELLQRLARA GKNTLFVSNN SRRARPELAL RFARLGFAGL RAEQLFSSAL CAARLLRQRL SGPPDASGAV FVLGGEGLRA ELRAAGLRLA GDPGEDPRVR AVLVGYDEQF SFSRLTEACA HLRDPDCLLV ATDRDPWHPL SDGSRTPGTG SLAAAVETAS GRQALVVGKP SPYMFQCITE DFSVDPARTL MVGDRLETDI LFGHRCGMTT VLTLTGVSSL EEAQAYLTAG QRDLVPHYYV ESIADLMEGL ED | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |