Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Properdin Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Properdin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5826-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15968049
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_032849.2
Properdin Protein
Research Use Only
Cfp
Recombinant Protein
Yeast
SDPVLCFTQY EESSGRCKGL LGRDIRVEDC CLNAAYAFQE HDGGLCQACR SPQWSAWSLW GPCSVTCSEG SQLRHRRCVG RGGQCSENVA PGTLEWQLQA CEDQPCCPEM GGWSEWGPWG PCSVTCSKGT QIRQRVCDNP APKCGGHCPG EAQQSQACDT QKTCPTHGAW ASWGPWSPCS GSCLGGAQEP KETRSRSCSA PAPSHQPPGK PCSGPAYEHK ACSGLPPCPV AGGWGPWSPL SPCSVTCGLG QTLEQRTCDH PAPRHGGPFC AGDATRNQMC NKAVPCPVNG EWEAWGKWSD CSRLRMSINC EGTPGQQSRS RSCGGRKFNG KPCAGKLQDI RHCYNIHNCI MKGSWSQWST WSLCTPPCSP NATRVRQRLC TPLLPKYPPT VSMVEGQGEK NVTFWGTPRP LCEALQGQKL VVEEKRSCLH VPVCKDPEEK KP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
18636
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol