Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Properdin Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Properdin, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_032849.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 18636 |
Nombre | Properdin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15918049
|
enQuireBio™
QP5826-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15958049
|
enQuireBio™
QP5826-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15928049
|
enQuireBio™
QP5826-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15948049
|
enQuireBio™
QP5826-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15968049
|
enQuireBio™
QP5826-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15938049
|
enQuireBio™
QP5826-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_032849.2 | |
Properdin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
18636 | |
Research Use Only | |
Cfp | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SDPVLCFTQY EESSGRCKGL LGRDIRVEDC CLNAAYAFQE HDGGLCQACR SPQWSAWSLW GPCSVTCSEG SQLRHRRCVG RGGQCSENVA PGTLEWQLQA CEDQPCCPEM GGWSEWGPWG PCSVTCSKGT QIRQRVCDNP APKCGGHCPG EAQQSQACDT QKTCPTHGAW ASWGPWSPCS GSCLGGAQEP KETRSRSCSA PAPSHQPPGK PCSGPAYEHK ACSGLPPCPV AGGWGPWSPL SPCSVTCGLG QTLEQRTCDH PAPRHGGPFC AGDATRNQMC NKAVPCPVNG EWEAWGKWSD CSRLRMSINC EGTPGQQSRS RSCGGRKFNG KPCAGKLQDI RHCYNIHNCI MKGSWSQWST WSLCTPPCSP NATRVRQRLC TPLLPKYPPT VSMVEGQGEK NVTFWGTPRP LCEALQGQKL VVEEKRSCLH VPVCKDPEEK KP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |