Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PLBD2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) PLBD2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7649-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16080011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_076114.2
PLBD2 Protein
Research Use Only
Plbd2
Recombinant Protein
Yeast
LPTLGPGWQR QNPDPPVSRT RSLLLDAASG QLRLEDGFHP DAVAWANLTN AIRETGWAYL DLSTNGRYND SLQAYAAGVV EASVSEELIY MHWMNTVVNY CGPFEYEVGY CEKLKNFLEA NLEWMQREME LNPDSPYWHQ VRLTLLQLKG LEDSYEGRLT FPTGRFTIKP LGFLLLQISG DLEDLEPALN KTNTKPSLGS GSCSALIKLL PGGHDLLVAH NTWNSYQNML RIIKKYRLQF REGPQEEYPL VAGNNLVFSS YPGTIFSGDD FYILGSGLVT LETTIGNKNP ALWKYVQPQG CVLEWIRNVV ANRLALDGAT WADVFKRFNS GTYNNQWMIV DYKAFLPNGP SPGSRVLTIL EQIPGMVVVA DKTAELYKTT YWASYNIPYF ETVFNASGLQ ALVAQYGDWF SYTKNPRAKI FQRDQSLVED MDAMVRLMRY NDFLHDPLSL CEACNPKPNA ENAISARSDL NPANGSYPFQ ALHQRAHGGI DVKVTSFTLA KYMSMLAASG PTWDQCPPFQ WSKSPFHSML HMGQPDLWMF SPIRVPWD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
71772
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol