Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PLBD2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) PLBD2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_076114.2
ID de gen (Entrez) 71772
Nombre PLBD2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16050011
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7649-YE-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16090011
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7649-YE-500UG
500 μg
2195.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16060011
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7649-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16080011
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7649-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16000021
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7649-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16070011
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7649-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_076114.2
PLBD2 Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
71772
Research Use Only
Plbd2
Recombinant Protein
Yeast
LPTLGPGWQR QNPDPPVSRT RSLLLDAASG QLRLEDGFHP DAVAWANLTN AIRETGWAYL DLSTNGRYND SLQAYAAGVV EASVSEELIY MHWMNTVVNY CGPFEYEVGY CEKLKNFLEA NLEWMQREME LNPDSPYWHQ VRLTLLQLKG LEDSYEGRLT FPTGRFTIKP LGFLLLQISG DLEDLEPALN KTNTKPSLGS GSCSALIKLL PGGHDLLVAH NTWNSYQNML RIIKKYRLQF REGPQEEYPL VAGNNLVFSS YPGTIFSGDD FYILGSGLVT LETTIGNKNP ALWKYVQPQG CVLEWIRNVV ANRLALDGAT WADVFKRFNS GTYNNQWMIV DYKAFLPNGP SPGSRVLTIL EQIPGMVVVA DKTAELYKTT YWASYNIPYF ETVFNASGLQ ALVAQYGDWF SYTKNPRAKI FQRDQSLVED MDAMVRLMRY NDFLHDPLSL CEACNPKPNA ENAISARSDL NPANGSYPFQ ALHQRAHGGI DVKVTSFTLA KYMSMLAASG PTWDQCPPFQ WSKSPFHSML HMGQPDLWMF SPIRVPWD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.