Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Platelet-derived growth factor D Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Platelet-derived growth factor D, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7981-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16091961
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_082200.1
Platelet-derived growth factor D Protein
Research Use Only
Pdgfd
Recombinant Protein
E. coli
TPQRASIKAL RNANLRRDES NHLTDLYQRE ENIQVTSNGH VQSPRFPNSY PRNLLLTWWL RSQEKTRIQL SFDHQFGLEE AENDICRYDF VEVEEVSESS TVVRGRWCGH KEIPPRITSR TNQIKITFKS DDYFVAKPGF KIYYSFVEDF QPEAASETNW ESVTSSFSGV SYHSPSITDP TLTADALDKT VAEFDTVEDL LKHFNPVSWQ DDLENLYLDT PHYRGRSYHD RKSKVDLDRL NDDVKRYSCT PRNHSVNLRE ELKLTNAVFF PRCLLVQRCG GNCGCGTVNW KSCTCSSGKT VKKYHEVLKF EPGHFKRRGK AKNMALVDIQ LDHHERCDCI CSSRPPR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
71785
50 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol