missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Platelet-derived growth factor D Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Platelet-derived growth factor D, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_082200.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 71785 |
Nombre | Platelet-derived growth factor D Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16041961
|
enQuireBio™
QP7981-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16061961
|
enQuireBio™
QP7981-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16051961
|
enQuireBio™
QP7981-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16071961
|
enQuireBio™
QP7981-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081961
|
enQuireBio™
QP7981-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16091961
|
enQuireBio™
QP7981-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_082200.1 | |
Platelet-derived growth factor D Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
71785 | |
Research Use Only | |
Pdgfd | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TPQRASIKAL RNANLRRDES NHLTDLYQRE ENIQVTSNGH VQSPRFPNSY PRNLLLTWWL RSQEKTRIQL SFDHQFGLEE AENDICRYDF VEVEEVSESS TVVRGRWCGH KEIPPRITSR TNQIKITFKS DDYFVAKPGF KIYYSFVEDF QPEAASETNW ESVTSSFSGV SYHSPSITDP TLTADALDKT VAEFDTVEDL LKHFNPVSWQ DDLENLYLDT PHYRGRSYHD RKSKVDLDRL NDDVKRYSCT PRNHSVNLRE ELKLTNAVFF PRCLLVQRCG GNCGCGTVNW KSCTCSSGKT VKKYHEVLKF EPGHFKRRGK AKNMALVDIQ LDHHERCDCI CSSRPPR | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |