Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Phosphatidylcholine translocator ABCB4 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Phosphatidylcholine translocator ABCB4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5601-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15946349
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_032856.2
Phosphatidylcholine translocator ABCB4 Protein
Research Use Only
Abcb4
Recombinant Protein
E. coli
DAFANARGAA YVIFDIIDNN PKIDSFSERG HKPDNIKGNL EFSDVHFSYP SRANIKILKG LNLKVKSGQT VALVGNSGCG KSTTVQLLQR LYDPTEGKIS IDGQDIRNFN VRCLREIIGV VSQEPVLFST TIAENIRYGR GNVTMDEIEK AVKEANAYDF IMKLPQKFDT LVGDRGAQLS GGQKQRIAIA RALVRNPKIL LLDEATSALD TESEAEVQAA LDKAREGRTT IVIAHRLSTI RNADVIAGFE DGVIVEQGSH SELMKKEGIY FRLVNMQTAG SQILSEEFEV ELSDEKAAGD VAPNGWKARI FRNSTKKSLK SPHQNRLDEE TNELDANVPP VSFLKVLKLN KTEWPYF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
18670
10 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Mouse
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol