missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Phosphatidylcholine translocator ABCB4 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Phosphatidylcholine translocator ABCB4, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_032856.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 18670 |
Nombre | Phosphatidylcholine translocator ABCB4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936349
|
enQuireBio™
QP5601-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15956349
|
enQuireBio™
QP5601-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946349
|
enQuireBio™
QP5601-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15966349
|
enQuireBio™
QP5601-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15976349
|
enQuireBio™
QP5601-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15986349
|
enQuireBio™
QP5601-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_032856.2 | |
Phosphatidylcholine translocator ABCB4 Protein | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
Mouse | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
18670 | |
Research Use Only | |
Abcb4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DAFANARGAA YVIFDIIDNN PKIDSFSERG HKPDNIKGNL EFSDVHFSYP SRANIKILKG LNLKVKSGQT VALVGNSGCG KSTTVQLLQR LYDPTEGKIS IDGQDIRNFN VRCLREIIGV VSQEPVLFST TIAENIRYGR GNVTMDEIEK AVKEANAYDF IMKLPQKFDT LVGDRGAQLS GGQKQRIAIA RALVRNPKIL LLDEATSALD TESEAEVQAA LDKAREGRTT IVIAHRLSTI RNADVIAGFE DGVIVEQGSH SELMKKEGIY FRLVNMQTAG SQILSEEFEV ELSDEKAAGD VAPNGWKARI FRNSTKKSLK SPHQNRLDEE TNELDANVPP VSFLKVLKLN KTEWPYF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |