Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Pcsk5 Protein
                    Click to view available options
                                Cantidad:
                                100 μg
                                10 μg
                                1 mg
                                200 μg
                                500 μg
                                50 μg
                                Tamaño de la unidad: 
                                1 miligramo
                                10 microgramos
                                100 microgramos
                                200 microgramos
                                50 microgramos
                                500 microgramos
                    Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001177412.1 | 
| ID de gen (Entrez) | 18552 | 
| Nombre | Pcsk5 Protein | 
| Cantidad | 50 μg | 
| Estado normativo | Research Use Only | 
| Concentración de endotoxinas | Not determined. | 
| Símbolo de gen | Pcsk5 | 
| Longitud de la proteína | Full Length | 
| Tipo de producto | Recombinant Protein | 
| Reactividad cruzada | Mouse | 
| Mostrar más | 
Título del producto
			enQuireBio™ Recombinant Mouse Pcsk5 Protein > 
            ¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido