Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Oxysterol-binding protein-related protein 11 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Oxysterol-binding protein-related protein 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre | Oxysterol-binding protein-related protein 11 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | Osbpl11 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16010971
|
enQuireBio™
QP7816-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16030971
|
enQuireBio™
QP7816-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16020971
|
enQuireBio™
QP7816-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16040971
|
enQuireBio™
QP7816-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16050971
|
enQuireBio™
QP7816-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16060971
|
enQuireBio™
QP7816-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Oxysterol-binding protein-related protein 11 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
Osbpl11 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQGGEPASVM KVSESEGKLE GLATAVTPNK NSGNSSCGGA ISSSSSNSSR GGSAKGWQYS DHMESVNGYL MKYTNLVTGW QYRFFVLNNE AGLLEYFVNE QSRNQKPRGT LQLAGAVISP SDEDSHTFTV NAASGEQYKL RATDAKERQH WVSRLQICTQ HHTEAIGKNN PPLKSRSFSL ASSGNSPISQ RRPSQNAMSF FNVGHSKLQS VNKRAHLHPD HLVEVREMMS HAEGQQRDLI RRIECLPASG LLSSLDQDLL MLKATSMATM NCLNDCFHIL QLQHASHQKG ALPSGTTIEW LEPKIPLSNH YKNGAEQPFA TEPNKPMGAP EAQCVAESGV LAREPEDISA DDEVEDTCDN KEDDLGAVEE QRSVILHLLS QLKLGMDLTR VVLPTFILEK RSLLEMYADF MSHPDLFIGI TNGATPEDRM IRFVEYYLTS FHEGRKGAIA KKPYNPIIGE TFHCSWRMPK SEVASGVSSS SSTPAITDHA PLPEEAPTQS VSDCYTVRFV AEQVSHHPPV SGFYAECAER KMCVNAHVWT KSKFLGMSIG VTMVGEGVLC LLEHGEEYTF SLPCAYARSI LTVPWVELGG KVSVNCAKTG YSASITFHTK PFYGGKLHRV TAEVKYNLTN TVVCRVQGEW NSVLEFTYSN GETKFVDLAK LAVTKKRVRP LEKQDPFESR RLWKNVTDSL RESEIDKATE HKRSLEERQR TEERLRTETG TPWKTKYFIK EGDGWVYHKP LWKGIPSQPA E | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |