Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nus1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nus1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9884-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16048911
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_084526.1
Nus1 Protein
Research Use Only
Nus1
Recombinant Protein
Yeast
SWLRVRFGTW NWIWRRCCRA ASAAVLAPLG FTLRKPRAVG RNRRHHRHPH GGPGPGPGPA ATHPRLRWRA DVRSLQKLPV HMGLLVTEEV QEPSFSD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
52014
1 mg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol