Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nus1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nus1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_084526.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 52014 |
Nombre | Nus1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028911
|
enQuireBio™
QP9884-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068911
|
enQuireBio™
QP9884-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16038911
|
enQuireBio™
QP9884-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058911
|
enQuireBio™
QP9884-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078911
|
enQuireBio™
QP9884-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16048911
|
enQuireBio™
QP9884-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_084526.1 | |
Nus1 Protein | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
52014 | |
Research Use Only | |
Nus1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SWLRVRFGTW NWIWRRCCRA ASAAVLAPLG FTLRKPRAVG RNRRHHRHPH GGPGPGPGPA ATHPRLRWRA DVRSLQKLPV HMGLLVTEEV QEPSFSD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |