Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nqo2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nqo2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001156713.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 18105 |
Nombre | Nqo2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16033081
|
enQuireBio™
QP8176-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16073081
|
enQuireBio™
QP8176-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16043081
|
enQuireBio™
QP8176-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16063081
|
enQuireBio™
QP8176-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16083081
|
enQuireBio™
QP8176-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053081
|
enQuireBio™
QP8176-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001156713.1 | |
Nqo2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
18105 | |
Research Use Only | |
Nqo2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MAGKKVLIVY AHQEPKSFNG SLKKVAVEEL SKQGCTVTVS DLYSMNFEPR ATRNDITGAP SNPDVFSYGI ETHEAYKKKA LTSDIFEEQR KVQEADLVIF QFPLYWFSVP AILKGWMDRV LCRGFAFDIP GFYDSGFLKG KLALLSLTTG GTAEMYTKDG VSGDFRYFLW PLQHGTLHFC GFKVLAPQIS FGLDVSSEEE RKVMLASWAQ RLKSIWKEEP IHCTPPWYFQ E | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |