Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse NPM1 / Nucleophosmin Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) NPM1 / Nucleophosmin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7731-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16060491
  • en la oferta / 1 miligramo
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
NP_032748.1
NPM1 / Nucleophosmin Protein
Research Use Only
Npm1
Recombinant Protein
E. coli
MEDSMDMDMS PLRPQNYLFG CELKADKDYH FKVDNDENEH QLSLRTVSLG AGAKDELHIV EAEAMNYEGS PIKVTLATLK MSVQPTVSLG GFEITPPVVL RLKCGSGPVH ISGQHLVAVE EDAESEDEDE EDVKLLGMSG KRSAPGGGNK VPQKKVKLDE DDEDDDEDDE DDEDDDDDDF DEEETEEKVP VKKSVRDTPA KNAQKSNQNG KDLKPSTPRS KGQESFKKQE KTPKTPKGPS SVEDIKAKMQ ASIEKGGSLP KVEAKFINYV KNCFRMTDQE AIQDLWQWRK SL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
18148
1 mg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol