Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse NPM1 / Nucleophosmin Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) NPM1 / Nucleophosmin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_032748.1
ID de gen (Entrez) 18148
Nombre NPM1 / Nucleophosmin Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16040491
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7731-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16060491
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7731-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16050491
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7731-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16070491
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7731-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16080491
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7731-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16090491
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7731-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_032748.1
NPM1 / Nucleophosmin Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
18148
Research Use Only
Npm1
Recombinant Protein
E. coli
MEDSMDMDMS PLRPQNYLFG CELKADKDYH FKVDNDENEH QLSLRTVSLG AGAKDELHIV EAEAMNYEGS PIKVTLATLK MSVQPTVSLG GFEITPPVVL RLKCGSGPVH ISGQHLVAVE EDAESEDEDE EDVKLLGMSG KRSAPGGGNK VPQKKVKLDE DDEDDDEDDE DDEDDDDDDF DEEETEEKVP VKKSVRDTPA KNAQKSNQNG KDLKPSTPRS KGQESFKKQE KTPKTPKGPS SVEDIKAKMQ ASIEKGGSLP KVEAKFINYV KNCFRMTDQE AIQDLWQWRK SL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.