Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Muellerian-inhibiting factor Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Muellerian-inhibiting factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre | Muellerian-inhibiting factor Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | AMH |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16007351
|
enQuireBio™
QP8974-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16047351
|
enQuireBio™
QP8974-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16017351
|
enQuireBio™
QP8974-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16037351
|
enQuireBio™
QP8974-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057351
|
enQuireBio™
QP8974-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16027351
|
enQuireBio™
QP8974-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Muellerian-inhibiting factor Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
AMH | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
DKGQDGPCAL RELSVDLRAE RSVLIPETYQ ANNCQGACRW PQSDRNPRYG NHVVLLLKMQ ARGAALGRLP CCVPTAYAGK LLISLSEERI SADHVPNMVA TEC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |