Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Muellerian-inhibiting factor Protein
Código de producto. 16017351
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16017351
Marca: enQuireBio™ QP8974ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Muellerian-inhibiting factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Muellerian-inhibiting factor Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen AMH
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia DKGQDGPCAL RELSVDLRAE RSVLIPETYQ ANNCQGACRW PQSDRNPRYG NHVVLLLKMQ ARGAALGRLP CCVPTAYAGK LLISLSEERI SADHVPNMVA TEC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.