Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Meteorin-like Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Meteorin-like protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3375.00€
Especificaciones
Nombre Meteorin-like Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Etiqueta de proteína His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16042021
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7990-EC-100UG
100 μg
762.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-09-2022
para ver el stock
16062021
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7990-EC-1MG
1 mg
3375.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-09-2022
para ver el stock
16052021
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7990-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16072021
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7990-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16082021
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7990-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16092021
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7990-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Meteorin-like Protein
His
Mouse
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_659046.1
Recombinant Protein
E. coli
QYSSDLCSWK GSGLTREARS KEVEQVYLRC SAGSVEWMYP TGALIVNLRP NTFSPAQNLT VCIKPFRDSS GANIYLEKTG ELRLLVRDIR GEPGQVQCFS LEQGGLFVEA TPQQDISRRT TGFQYELMSG QRGLDLHVLS APCRPCSDTE VLLAICTSDF VVRGFIEDVT HVPEQQVSVI YLRVNRLHRQ KSRVFQPAPE DSGHWLGHVT TLLQCGVRPG HGEFLFTGHV HFGEAQLGCA PRFSDFQRMY RKAEEMGINP CEINME
210029
METRNL