Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Meteorin-like Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Meteorin-like protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7990-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16072021
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_659046.1
Meteorin-like Protein
Research Use Only
METRNL
Recombinant Protein
E. coli
QYSSDLCSWK GSGLTREARS KEVEQVYLRC SAGSVEWMYP TGALIVNLRP NTFSPAQNLT VCIKPFRDSS GANIYLEKTG ELRLLVRDIR GEPGQVQCFS LEQGGLFVEA TPQQDISRRT TGFQYELMSG QRGLDLHVLS APCRPCSDTE VLLAICTSDF VVRGFIEDVT HVPEQQVSVI YLRVNRLHRQ KSRVFQPAPE DSGHWLGHVT TLLQCGVRPG HGEFLFTGHV HFGEAQLGCA PRFSDFQRMY RKAEEMGINP CEINME
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
210029
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol